Merck
KEY465197997
Key Organics / BIONET
(5-phenyl-1,2-oxazol-3-yl)methyl 3-chlorobenzoate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 MG
¥121,400
1 G
¥235,100
ベンダーカタログ番号: 6N-653S-500MG
¥121,400
26日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
500 MG
¥121,400
1 G
¥235,100
About This Item
CAS番号:
分子量:
313.74
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: 6N-653S-500MG
¥121,400
26日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
(5-phenyl-3-isoxazolyl)methyl 3-chlorobenzoate
Inchi Code
1S/C17H12ClNO3/c18-14-8-4-7-13(9-14)17(20)21-11-15-10-16(22-19-15)12-5-2-1-3-6-12/h1-10H,11H2
InChI Key
YLQXNTPXZLMWBA-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/6N-653S
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/6N-653S
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)