Merck
KEY465197835
Key Organics / BIONET
5-[(2-fluorophenyl)methyl]-2-methylpyrimidine-4,6-diamine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 MG
¥118,400
1 G
¥229,100
2 G
¥417,200
ベンダーカタログ番号: 6K-030-500MG
¥118,400
26日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
500 MG
¥118,400
1 G
¥229,100
2 G
¥417,200
About This Item
CAS番号:
分子量:
232.26
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: 6K-030-500MG
¥118,400
26日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
5-(2-fluorobenzyl)-2-methyl-4,6-pyrimidinediamine
Inchi Code
1S/C12H13FN4/c1-7-16-11(14)9(12(15)17-7)6-8-4-2-3-5-10(8)13/h2-5H,6H2,1H3,(H4,14,15,16,17)
InChI Key
MIYYOMSMQREKGX-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/6K-030
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/6K-030
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)