Merck
KEY465197460
Key Organics / BIONET
4-chloro-3-methanehydrazonoylquinoline
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 MG
¥121,400
1 G
¥235,100
ベンダーカタログ番号: 5W-0304-500MG
¥121,400
26日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
500 MG
¥121,400
1 G
¥235,100
About This Item
CAS番号:
分子量:
205.65
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: 5W-0304-500MG
¥121,400
26日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
4-chloro-3-quinolinecarbaldehyde hydrazone
Inchi Code
1S/C10H8ClN3/c11-10-7(6-14-12)5-13-9-4-2-1-3-8(9)10/h1-6H,12H2/b14-6+
InChI Key
ONJKRDBEFQZFOZ-MKMNVTDBSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/5W-0304
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/5W-0304
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)