Merck
KEY465196502
Key Organics / BIONET
2-amino-6-(hydroxymethyl)-8-oxo-4-(thiophen-2-yl)-4H,8H-pyrano[3,2-b]pyran-3-carbonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
302.31
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
2-amino-6-(hydroxymethyl)-8-oxo-4-(2-thienyl)-4,8-dihydropyrano[3,2-b]pyran-3-carbonitrile
Inchi Code
1S/C14H10N2O4S/c15-5-8-11(10-2-1-3-21-10)13-12(20-14(8)16)9(18)4-7(6-17)19-13/h1-4,11,17H,6,16H2
InChI Key
AWTDKQKZCHBNLU-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/4W-0881
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/4W-0881
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)