Merck
KEY465196440
Key Organics / BIONET
(2E)-2-(benzenesulfonyl)-3-[(3-methyl-1H-pyrazol-5-yl)amino]prop-2-enenitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
288.33
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
(2E)-3-[(3-methyl-1H-pyrazol-5-yl)amino]-2-(phenylsulfonyl)-2-propenenitrile
Inchi Code
1S/C13H12N4O2S/c1-10-7-13(17-16-10)15-9-12(8-14)20(18,19)11-5-3-2-4-6-11/h2-7,9H,1H3,(H2,15,16,17)/b12-9+
InChI Key
DGCSDBSLZRGFKT-FMIVXFBMSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/4T-0902
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/4T-0902
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)