Merck
KEY465195804
Key Organics / BIONET
3-[(2E)-2-[(4-methylphenyl)methylidene]hydrazin-1-yl]-1,2-dihydroquinoxalin-2-one
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 MG
¥121,400
1 G
¥235,100
2 G
¥428,300
ベンダーカタログ番号: 4F-965-500MG
¥121,400
26日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
500 MG
¥121,400
1 G
¥235,100
2 G
¥428,300
About This Item
CAS番号:
分子量:
278.31
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: 4F-965-500MG
¥121,400
26日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
4-methylbenzaldehyde (3-oxo-3,4-dihydro-2-quinoxalinyl)hydrazone
Inchi Code
1S/C16H14N4O/c1-11-6-8-12(9-7-11)10-17-20-15-16(21)19-14-5-3-2-4-13(14)18-15/h2-10H,1H3,(H,18,20)(H,19,21)/b17-10+
InChI Key
CARPROJTONAMLC-LICLKQGHSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/4F-965
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/4F-965
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)