Merck
KEY465195787
Key Organics / BIONET
2-[2-(phenylformamido)acetamido]ethyl benzoate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 MG
¥121,400
1 G
¥235,100
2 G
¥428,300
ベンダーカタログ番号: 4F-901-500MG
¥121,400
26日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
500 MG
¥121,400
1 G
¥235,100
2 G
¥428,300
About This Item
CAS番号:
分子量:
326.35
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: 4F-901-500MG
¥121,400
26日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
2-{[2-(benzoylamino)acetyl]amino}ethyl benzoate
Inchi Code
1S/C18H18N2O4/c21-16(13-20-17(22)14-7-3-1-4-8-14)19-11-12-24-18(23)15-9-5-2-6-10-15/h1-10H,11-13H2,(H,19,21)(H,20,22)
InChI Key
DRQQGYKWXNJMFT-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/4F-901
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/4F-901
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)