Merck
KEY465195345
Key Organics / BIONET
cyanomethyl (2Z)-3-phenylprop-2-enoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
187.2
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
cyanomethyl (2Z)-3-phenyl-2-propenoate
Inchi Code
1S/C11H9NO2/c12-8-9-14-11(13)7-6-10-4-2-1-3-5-10/h1-7H,9H2/b7-6-
InChI Key
MVTSKCGLGNTMPA-SREVYHEPSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/3R-1096
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/3R-1096
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)