Merck
KEY465195293
Key Organics / BIONET
2,2-diacetyl-3-(2-nitrophenyl)cyclopropane-1,1-dicarbonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 MG
¥121,400
1 G
¥235,100
2 G
¥428,300
ベンダーカタログ番号: 3R-0836-500MG
¥121,400
26日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
500 MG
¥121,400
1 G
¥235,100
2 G
¥428,300
About This Item
CAS番号:
分子量:
297.27
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: 3R-0836-500MG
¥121,400
26日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
2,2-diacetyl-3-(2-nitrophenyl)-1,1-cyclopropanedicarbonitrile
Inchi Code
1S/C15H11N3O4/c1-9(19)15(10(2)20)13(14(15,7-16)8-17)11-5-3-4-6-12(11)18(21)22/h3-6,13H,1-2H3
InChI Key
IGTIMEAPDRFRCL-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/3R-0836
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/3R-0836
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)