Merck
KEY465195068
Key Organics / BIONET
N3,N3,N5,N5-tetramethyl-1-(naphthalene-2-sulfonyl)-1H-1,2,4-triazole-3,5-diamine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 MG
¥118,400
1 G
¥229,100
2 G
¥417,200
ベンダーカタログ番号: 3M-732-500MG
¥118,400
26日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
500 MG
¥118,400
1 G
¥229,100
2 G
¥417,200
About This Item
CAS番号:
分子量:
345.43
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: 3M-732-500MG
¥118,400
26日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
N~3~,N~3~,N~5~,N~5~-tetramethyl-1-(2-naphthylsulfonyl)-1H-1,2,4-triazole-3,5-diamine
Inchi Code
1S/C16H19N5O2S/c1-19(2)15-17-16(20(3)4)21(18-15)24(22,23)14-10-9-12-7-5-6-8-13(12)11-14/h5-11H,1-4H3
InChI Key
QODFCGIKPQJNJC-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/3M-732
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/3M-732
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)