Merck
KEY465195055
Key Organics / BIONET
[1-benzyl-2-(benzylsulfanyl)-1H-imidazol-5-yl]methanol
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 MG
¥121,400
1 G
¥235,100
2 G
¥428,300
ベンダーカタログ番号: 3M-506S-500MG
¥121,400
26日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
500 MG
¥121,400
1 G
¥235,100
2 G
¥428,300
About This Item
CAS番号:
分子量:
310.42
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: 3M-506S-500MG
¥121,400
26日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
[1-benzyl-2-(benzylsulfanyl)-1H-imidazol-5-yl]methanol
Inchi Code
1S/C18H18N2OS/c21-13-17-11-19-18(22-14-16-9-5-2-6-10-16)20(17)12-15-7-3-1-4-8-15/h1-11,21H,12-14H2
InChI Key
UHPMDGFWHBXXMC-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/3M-506S
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/3M-506S
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)