Merck
KEY465194715
Key Organics / BIONET
N5-(2,4-dichlorophenyl)-5H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine-4,5-diamine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 MG
¥121,400
1 G
¥235,100
2 G
¥428,300
ベンダーカタログ番号: 3D-033-500MG
¥121,400
26日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
500 MG
¥121,400
1 G
¥235,100
2 G
¥428,300
About This Item
CAS番号:
分子量:
295.13
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: 3D-033-500MG
¥121,400
26日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
N~5~-(2,4-dichlorophenyl)-5H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine-4,5-diamine
Inchi Code
1S/C11H8Cl2N6/c12-6-1-2-9(8(13)3-6)18-19-5-15-11-7(10(19)14)4-16-17-11/h1-5,18H,14H2
InChI Key
VKIQLRLSSYMLJD-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/3D-033
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/3D-033
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)