Merck
KEY465194574
Key Organics / BIONET
2,3-dimethyl 4-methylquinoline-2,3-dicarboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 MG
¥121,400
1 G
¥235,100
2 G
¥428,300
ベンダーカタログ番号: 2W-0820-500MG
¥121,400
26日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
500 MG
¥121,400
1 G
¥235,100
2 G
¥428,300
About This Item
CAS番号:
分子量:
259.26
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: 2W-0820-500MG
¥121,400
26日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
dimethyl 4-methyl-2,3-quinolinedicarboxylate
Inchi Code
1S/C14H13NO4/c1-8-9-6-4-5-7-10(9)15-12(14(17)19-3)11(8)13(16)18-2/h4-7H,1-3H3
InChI Key
DDGYJSFQHGMAKZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/2W-0820
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/2W-0820
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)