Merck
KEY465194100
Key Organics / BIONET
2-[(2-cyanophenyl)sulfanyl]-N-methylbenzamide
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 MG
¥121,400
1 G
¥235,100
ベンダーカタログ番号: 2L-343S-500MG
¥121,400
26日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
500 MG
¥121,400
1 G
¥235,100
About This Item
CAS番号:
分子量:
268.34
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: 2L-343S-500MG
¥121,400
26日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
2-[(2-cyanophenyl)sulfanyl]-N-methylbenzamide
Inchi Code
1S/C15H12N2OS/c1-17-15(18)12-7-3-5-9-14(12)19-13-8-4-2-6-11(13)10-16/h2-9H,1H3,(H,17,18)
InChI Key
CPIDUGMDWOKSSY-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/2L-343S
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/2L-343S
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)