Merck
KEY465194076
Key Organics / BIONET
(E)-N'-{5-[(1E)-1-cyano-2-(2,4-dichlorophenyl)eth-1-en-1-yl]-1,3,4-thiadiazol-2-yl}-N,N-dimethylmethanimidamide
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 MG
¥121,400
1 G
¥235,100
2 G
¥428,300
ベンダーカタログ番号: 2L-019-500MG
¥121,400
26日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
500 MG
¥121,400
1 G
¥235,100
2 G
¥428,300
About This Item
CAS番号:
分子量:
352.25
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: 2L-019-500MG
¥121,400
26日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
N'-{5-[(E)-1-cyano-2-(2,4-dichlorophenyl)ethenyl]-1,3,4-thiadiazol-2-yl}-N,N-dimethylimidoformamide
Inchi Code
1S/C14H11Cl2N5S/c1-21(2)8-18-14-20-19-13(22-14)10(7-17)5-9-3-4-11(15)6-12(9)16/h3-6,8H,1-2H3/b10-5+,18-8+
InChI Key
LPTWASLJZFPQQP-HYCIUCSZSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/2L-019
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/2L-019
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)