Merck
KEY465193728
Key Organics / BIONET
3-benzenesulfonamido-3-[4-(propan-2-yl)phenyl]propanoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 MG
¥118,400
1 G
¥229,100
2 G
¥417,200
5 G
¥892,600
ベンダーカタログ番号: 1X-0826-500MG
¥118,400
26日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
サイズを選択してください
表示を変更する
500 MG
¥118,400
1 G
¥229,100
2 G
¥417,200
5 G
¥892,600
About This Item
CAS番号:
分子量:
347.44
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: 1X-0826-500MG
¥118,400
26日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
Iupac Name
3-(4-isopropylphenyl)-N-(phenylsulfonyl)-beta-alanine
Inchi Code
1S/C18H21NO4S/c1-13(2)14-8-10-15(11-9-14)17(12-18(20)21)19-24(22,23)16-6-4-3-5-7-16/h3-11,13,17,19H,12H2,1-2H3,(H,20,21)
InChI Key
ISMSMRLMDHRZHI-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/1X-0826
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/1X-0826
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)