Merck
KEY465193629
Key Organics / BIONET
cyanomethyl 4-(1H-pyrrol-1-yl)benzoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
226.23
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
cyanomethyl 4-(1H-pyrrol-1-yl)benzoate
Inchi Code
1S/C13H10N2O2/c14-7-10-17-13(16)11-3-5-12(6-4-11)15-8-1-2-9-15/h1-6,8-9H,10H2
InChI Key
FQRPMCADPCYWTN-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/1T-1155
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/1T-1155
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)