Merck
KEY465192806
Key Organics / BIONET
1,4-dimethyl-6-nitro-9H-carbazole
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 MG
¥118,400
1 G
¥229,100
2 G
¥417,200
ベンダーカタログ番号: 12W-0853-500MG
¥118,400
26日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
500 MG
¥118,400
1 G
¥229,100
2 G
¥417,200
About This Item
CAS番号:
分子量:
240.26
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: 12W-0853-500MG
¥118,400
26日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
1,4-dimethyl-6-nitro-9H-carbazole
Inchi Code
1S/C14H12N2O2/c1-8-3-4-9(2)14-13(8)11-7-10(16(17)18)5-6-12(11)15-14/h3-7,15H,1-2H3
InChI Key
OEENCKLKSYVWPU-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/12W-0853
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/12W-0853
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)