Merck
KEY465192689
Key Organics / BIONET
methyl 3-amino-3-(naphthalen-1-yl)propanoate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 MG
¥118,400
1 G
¥229,100
2 G
¥417,200
5 G
¥892,600
10 G
¥1,667,100
ベンダーカタログ番号: 12R-0603-500MG
¥118,400
26日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
サイズを選択してください
表示を変更する
500 MG
¥118,400
1 G
¥229,100
2 G
¥417,200
5 G
¥892,600
10 G
¥1,667,100
About This Item
CAS番号:
分子量:
229.28
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: 12R-0603-500MG
¥118,400
26日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
Iupac Name
methyl 3-amino-3-(1-naphthyl)propanoate
Inchi Code
1S/C14H15NO2/c1-17-14(16)9-13(15)12-8-4-6-10-5-2-3-7-11(10)12/h2-8,13H,9,15H2,1H3
InChI Key
SWRJDUCBRJSBRL-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/12R-0603
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)