Merck
KEY458252193
Key Organics / BIONET
methyl 4-carbamothioylbenzoate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 MG
¥71,200
1 G
¥134,700
ベンダーカタログ番号: BA-0935-500MG
¥71,200
26日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
500 MG
¥71,200
1 G
¥134,700
About This Item
CAS番号:
分子量:
195.24
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: BA-0935-500MG
¥71,200
26日以内に発送 - Aldrich提携会社より
mp
185 - 186
Iupac Name
methyl 4-(aminocarbothioyl)benzoate
Inchi Code
1S/C9H9NO2S/c1-12-9(11)7-4-2-6(3-5-7)8(10)13/h2-5H,1H3,(H2,10,13)
InChI Key
FWQVHCUKDCCJSJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/BA-0935
Melting Point
185 - 186
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/BA-0935
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)