Merck
KEY458252002
Key Organics / BIONET
2H-naphtho[2,3-d][1,3]dioxole-2-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 MG
¥32,400
ベンダーカタログ番号: 7X-0849-500MG
¥32,400
26日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
500 MG
¥32,400
About This Item
CAS番号:
分子量:
216.19
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: 7X-0849-500MG
¥32,400
26日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
naphtho[2,3-d][1,3]dioxole-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C12H8O4/c13-11(14)12-15-9-5-7-3-1-2-4-8(7)6-10(9)16-12/h1-6,12H,(H,13,14)
InChI Key
VVXREWCOUSRUAO-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/7X-0849
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/7X-0849
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)