Merck
KEY458251484
Key Organics / BIONET
N-[2-(3,4-dimethoxyphenyl)ethyl]formamide
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 MG
¥32,400
ベンダーカタログ番号: 1T-0840-500MG
¥32,400
26日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
500 MG
¥32,400
About This Item
CAS番号:
分子量:
209.24
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: 1T-0840-500MG
¥32,400
26日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
2-(3,4-dimethoxyphenyl)ethylformamide
Inchi Code
1S/C11H15NO3/c1-14-10-4-3-9(5-6-12-8-13)7-11(10)15-2/h3-4,7-8H,5-6H2,1-2H3,(H,12,13)
InChI Key
WUZNVFUYFDVUIC-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Low Melting Solid,Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/1T-0840
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
Precautionary statements
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/1T-0840
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)