Merck
KEY458251466
Key Organics / BIONET
[4-chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]thiourea
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 MG
¥24,000
1 G
¥33,800
2 G
¥59,800
ベンダーカタログ番号: 1P-104-500MG
¥24,000
26日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
500 MG
¥24,000
1 G
¥33,800
2 G
¥59,800
About This Item
CAS番号:
分子量:
254.66
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: 1P-104-500MG
¥24,000
26日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
N-[4-chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]thiourea
Inchi Code
1S/C8H6ClF3N2S/c9-6-2-1-4(14-7(13)15)3-5(6)8(10,11)12/h1-3H,(H3,13,14,15)
InChI Key
FVOYDWBFLHIQSS-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/1P-104
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/1P-104
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)