Merck
KEY458251382
Key Organics / BIONET
ethyl 4,6-dioxo-5-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1H,3aH,4H,5H,6H,6aH-pyrrolo[3,4-c]pyrazole-3-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 MG
¥136,300
1 G
¥264,700
2 G
¥483,000
5 G
¥1,034,700
10 G
¥1,933,100
20 G
¥3,473,200
ベンダーカタログ番号: 12L-919-500MG
¥136,300
26日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
500 MG
¥136,300
1 G
¥264,700
2 G
¥483,000
5 G
¥1,034,700
10 G
¥1,933,100
20 G
¥3,473,200
About This Item
CAS番号:
分子量:
355.27
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: 12L-919-500MG
¥136,300
26日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
ethyl 4,6-dioxo-5-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3a,4,5,6,6a-hexahydropyrrolo[3,4-c]pyrazole-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C15H12F3N3O4/c1-2-25-14(24)11-9-10(19-20-11)13(23)21(12(9)22)8-5-3-4-7(6-8)15(16,17)18/h3-6,10,19-20H,2H2,1H3
InChI Key
OTSGDJPSFRMNHI-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/12L-919
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/12L-919
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)