Merck
KEY458251224
Key Organics / BIONET
(2E)-3-(4-methoxyphenyl)-1-phenylprop-2-en-1-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
238.29
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
(2E)-3-(4-methoxyphenyl)-1-phenyl-2-propen-1-one
Inchi Code
1S/C16H14O2/c1-18-15-10-7-13(8-11-15)9-12-16(17)14-5-3-2-4-6-14/h2-12H,1H3/b12-9+
InChI Key
XUFXKBJMCRJATM-FMIVXFBMSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/10L-722
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/10L-722
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)