Merck
KEY458250970
Key Organics / BIONET
1,3-diethyl 2-({5-[2-(methoxycarbonyl)thiophen-3-yl]furan-2-yl}methylidene)propanedioate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 MG
¥118,400
1 G
¥229,100
2 G
¥417,200
ベンダーカタログ番号: 10D-036-500MG
¥118,400
26日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
500 MG
¥118,400
1 G
¥229,100
2 G
¥417,200
About This Item
CAS番号:
分子量:
378.4
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: 10D-036-500MG
¥118,400
26日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
diethyl 2-({5-[2-(methoxycarbonyl)-3-thienyl]-2-furyl}methylene)malonate
Inchi Code
1S/C18H18O7S/c1-4-23-16(19)13(17(20)24-5-2)10-11-6-7-14(25-11)12-8-9-26-15(12)18(21)22-3/h6-10H,4-5H2,1-3H3
InChI Key
NCSKTWLJWAQFHC-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/10D-036
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/10D-036
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)