Merck
KEY432441947
Key Organics / BIONET
3-(3-ethyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)pyridin-2-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥119,400
ベンダーカタログ番号: BS-3587-1G
¥119,400
26日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥119,400
About This Item
CAS番号:
分子量:
191.19
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: BS-3587-1G
¥119,400
26日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
3-(3-ethyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)-2(1H)-pyridinone
Inchi Code
1S/C9H9N3O2/c1-2-7-11-9(14-12-7)6-4-3-5-10-8(6)13/h3-5H,2H2,1H3,(H,10,13)
InChI Key
UDGAXNOZEWPCHI-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/BS-3587
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/BS-3587
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)