Merck
KEY432441820
Key Organics / BIONET
methyl 4-{[(2-hydroxyphenyl)methyl]amino}benzoate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥119,400
ベンダーカタログ番号: BS-3458-1G
¥119,400
26日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥119,400
About This Item
CAS番号:
分子量:
257.29
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: BS-3458-1G
¥119,400
26日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
methyl 4-[(2-hydroxybenzyl)amino]benzoate
Inchi Code
1S/C15H15NO3/c1-19-15(18)11-6-8-13(9-7-11)16-10-12-4-2-3-5-14(12)17/h2-9,16-17H,10H2,1H3
InChI Key
CFIZWJSEBWCMCT-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/BS-3458
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/BS-3458
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)