Merck
KEY428412427
Key Organics / BIONET
(4-benzylphenyl)methanol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
198.26
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
(4-benzylphenyl)methanol
Inchi Code
1S/C14H14O/c15-11-14-8-6-13(7-9-14)10-12-4-2-1-3-5-12/h1-9,15H,10-11H2
InChI Key
MHZOFWFRCQRXIH-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/SS-4832
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/SS-4832
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)