Merck
KEY428075784
Key Organics / BIONET
ethyl 2-bromo-2-(diethoxyphosphoryl)acetate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 MG
¥56,600
ベンダーカタログ番号: AS-7009-500MG
¥56,600
26日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
500 MG
¥56,600
About This Item
CAS番号:
分子量:
303.09
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: AS-7009-500MG
¥56,600
26日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
ethyl bromo(diethoxyphosphoryl)acetate
Inchi Code
1S/C8H16BrO5P/c1-4-12-8(10)7(9)15(11,13-5-2)14-6-3/h7H,4-6H2,1-3H3
InChI Key
JTMDGKZDQVZDKA-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Liquid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/AS-7009
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/AS-7009
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)