Merck
KEY415137549
Key Organics / BIONET
(9H-fluoren-9-yl)methyl N-[(2S)-4-(methylsulfanyl)-1-oxobutan-2-yl]carbamate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 MG
¥88,900
1 G
¥137,700
2 G
¥267,500
5 G
¥592,000
10 G
¥1,046,300
ベンダーカタログ番号: AK-0701-500MG
¥88,900
26日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
500 MG
¥88,900
1 G
¥137,700
2 G
¥267,500
5 G
¥592,000
10 G
¥1,046,300
About This Item
CAS番号:
分子量:
355.46
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: AK-0701-500MG
¥88,900
26日以内に発送 - Aldrich提携会社より
mp
115
Iupac Name
(9H-fluoren-9-yl)methyl (S)-(4-(methylthio)-1-oxobutan-2-yl)carbamate
Inchi Code
1S/C20H21NO3S/c1-25-11-10-14(12-22)21-20(23)24-13-19-17-8-4-2-6-15(17)16-7-3-5-9-18(16)19/h2-9,12,14,19H,10-11,13H2,1H3,(H,21,23)/t14-/m0/s1
InChI Key
XCABZTKGNAMBJK-AWEZNQCLSA-N
保管温度
Store under inert gas at -18C
Purity
97%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/AK-0701
Melting Point
115
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/AK-0701
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)