Merck
KEY407051207
Key Organics / BIONET
trimethyl({2-[4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]ethynyl})silane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
300.28
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
trimethyl{[4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]ethynyl}silane
Inchi Code
1S/C17H25BO2Si/c1-16(2)17(3,4)20-18(19-16)15-10-8-14(9-11-15)12-13-21(5,6)7/h8-11H,1-7H3
InChI Key
CIKKODWPGJIJQG-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/AS-2408
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/AS-2408
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)