Merck
KEY407051048
Key Organics / BIONET
{2-[(3-methoxyphenyl)dimethylsilyl]phenyl}methanol
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 MG
¥18,200
1 G
¥21,700
5 G
¥49,600
ベンダーカタログ番号: AS-2220-500MG
¥18,200
26日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
500 MG
¥18,200
1 G
¥21,700
5 G
¥49,600
About This Item
CAS番号:
分子量:
272.42
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: AS-2220-500MG
¥18,200
26日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
{2-[(3-methoxyphenyl)(dimethyl)silyl]phenyl}methanol
Inchi Code
1S/C16H20O2Si/c1-18-14-8-6-9-15(11-14)19(2,3)16-10-5-4-7-13(16)12-17/h4-11,17H,12H2,1-3H3
InChI Key
NSLSMMYEIKOAGU-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/AS-2220
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/AS-2220
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)