Merck
KEY407050960
Key Organics / BIONET
9-benzyl-3-bromo-9H-carbazole
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
336.23
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
9-benzyl-3-bromo-9H-carbazole
Inchi Code
1S/C19H14BrN/c20-15-10-11-19-17(12-15)16-8-4-5-9-18(16)21(19)13-14-6-2-1-3-7-14/h1-12H,13H2
InChI Key
NMNQVRIUUBFICK-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/AS-2030
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/AS-2030
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)