Merck
KEY402333675
Key Organics / BIONET
3-[1-methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-3-yl]propan-1-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 MG
¥195,100
ベンダーカタログ番号: AS-1019-500MG
¥195,100
26日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
500 MG
¥195,100
About This Item
CAS番号:
分子量:
208.18
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: AS-1019-500MG
¥195,100
26日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
3-(1-methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-3-yl)propan-1-ol
Inchi Code
1S/C8H11F3N2O/c1-13-7(8(9,10)11)5-6(12-13)3-2-4-14/h5,14H,2-4H2,1H3
InChI Key
LFTUNITVEICFQD-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Store under inert gas at 4C
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Liquid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/AS-1019
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/AS-1019
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)