Merck
KEY388711392
Key Organics / BIONET
6-chloro-1,2,3,4-tetrahydroquinolin-2-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
181.62
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
mp
161 - 163
Iupac Name
6-chloro-3,4-dihydro-2-quinolinol
Inchi Code
1S/C9H8ClNO/c10-7-2-3-8-6(5-7)1-4-9(12)11-8/h2-3,5H,1,4H2,(H,11,12)
InChI Key
QKDOVTGWTBEYMG-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/BH-0717
Melting Point
161 - 163
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/BH-0717
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)