Merck
KEY387783366
Key Organics / BIONET
ethyl 4,5-dimethyl-1,3-thiazole-2-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 MG
¥32,400
1 G
¥46,800
ベンダーカタログ番号: CF-0746-500MG
¥32,400
26日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
500 MG
¥32,400
1 G
¥46,800
About This Item
CAS番号:
分子量:
185.25
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: CF-0746-500MG
¥32,400
26日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
ethyl 4,5-dimethyl-1,3-thiazole-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C8H11NO2S/c1-4-11-8(10)7-9-5(2)6(3)12-7/h4H2,1-3H3
InChI Key
SDDWDLQDWDNKSS-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Liquid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/CF-0746
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/CF-0746
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)