Merck
KEY358812823
Key Organics / BIONET
2-bromo-4-fluoro-5-hydroxybenzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 MG
¥31,700
1 G
¥45,900
2 G
¥83,800
5 G
¥121,700
ベンダーカタログ番号: LF-0096-500MG
¥31,700
26日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
500 MG
¥31,700
1 G
¥45,900
2 G
¥83,800
5 G
¥121,700
About This Item
CAS番号:
分子量:
235.01
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: LF-0096-500MG
¥31,700
26日以内に発送 - Aldrich提携会社より
mp
188 - 190
Iupac Name
2-bromo-4-fluoro-5-hydroxybenzoic acid
Inchi Code
1S/C7H4BrFO3/c8-4-2-5(9)6(10)1-3(4)7(11)12/h1-2,10H,(H,11,12)
InChI Key
NRRQMEMDKNSMOV-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/LF-0096
Melting Point
188 - 190
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/LF-0096
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)