Merck
KEY329173300
Key Organics / BIONET
methyl 2-(6-bromo-2H-1,3-benzodioxol-5-yl)acetate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 MG
¥71,200
1 G
¥105,200
2 G
¥202,600
5 G
¥446,000
10 G
¥786,900
20 G
¥1,468,300
25 G
¥1,760,300
ベンダーカタログ番号: FF-0703-500MG
¥71,200
26日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
500 MG
¥71,200
1 G
¥105,200
2 G
¥202,600
5 G
¥446,000
10 G
¥786,900
20 G
¥1,468,300
25 G
¥1,760,300
About This Item
CAS番号:
分子量:
273.08
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: FF-0703-500MG
¥71,200
26日以内に発送 - Aldrich提携会社より
mp
83 - 85
Iupac Name
methyl (6-bromo-1,3-benzodioxol-5-yl)acetate
Inchi Code
1S/C10H9BrO4/c1-13-10(12)3-6-2-8-9(4-7(6)11)15-5-14-8/h2,4H,3,5H2,1H3
InChI Key
VHCPOFMALDWFNZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/FF-0703
Melting Point
83 - 85
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/FF-0703
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)