Merck
KEY320856995
Key Organics / BIONET
2-chloronaphthalene-1,3-dicarbaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 MG
¥32,400
1 G
¥46,800
2 G
¥85,900
ベンダーカタログ番号: CF-0716-500MG
¥32,400
26日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
500 MG
¥32,400
1 G
¥46,800
2 G
¥85,900
About This Item
CAS番号:
分子量:
218.64
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: CF-0716-500MG
¥32,400
26日以内に発送 - Aldrich提携会社より
mp
121 - 122
Iupac Name
2-chloro-1,3-naphthalenedicarbaldehyde
Inchi Code
1S/C12H7ClO2/c13-12-9(6-14)5-8-3-1-2-4-10(8)11(12)7-15/h1-7H
InChI Key
JOYGBOVLNGIRHD-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/CF-0716
Melting Point
121 - 122
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/CF-0716
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)