Merck
KEY320856985
Key Organics / BIONET
2,2-bis(2-chloro-5-nitrophenyl)acetonitrile hydrate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 MG
¥71,200
1 G
¥105,200
2 G
¥202,600
5 G
¥300,000
10 G
¥494,600
ベンダーカタログ番号: BF-0700-500MG
¥71,200
26日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
500 MG
¥71,200
1 G
¥105,200
2 G
¥202,600
5 G
¥300,000
10 G
¥494,600
About This Item
CAS番号:
分子量:
370.15
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: BF-0700-500MG
¥71,200
26日以内に発送 - Aldrich提携会社より
mp
209 - 211
Iupac Name
bis(2-chloro-5-nitrophenyl)acetonitrile hydrate
Inchi Code
1S/C14H7Cl2N3O4.H2O/c15-13-3-1-8(18(20)21)5-10(13)12(7-17)11-6-9(19(22)23)2-4-14(11)16;/h1-6,12H;1H2
InChI Key
BOEONDOHCYIJPA-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/BF-0700
Melting Point
209 - 211
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/BF-0700
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)