Merck
KEY311758642
Key Organics / BIONET
5-bromo-6-methoxypyridine-3-carboxamide
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 MG
¥136,300
ベンダーカタログ番号: ME-0705-500MG
¥136,300
26日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
500 MG
¥136,300
About This Item
CAS番号:
分子量:
231.05
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: ME-0705-500MG
¥136,300
26日以内に発送 - Aldrich提携会社より
mp
181 - 183
Iupac Name
5-bromo-6-methoxynicotinamide
Inchi Code
1S/C7H7BrN2O2/c1-12-7-5(8)2-4(3-10-7)6(9)11/h2-3H,1H3,(H2,9,11)
InChI Key
JXLMIURJCGSMIL-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/ME-0705
Melting Point
181 - 183
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/ME-0705
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)