Merck
KEY298198408
Key Organics / BIONET
5-cyclopropyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
152.15
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
5-cyclopropyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C7H8N2O2/c10-7(11)6-3-5(8-9-6)4-1-2-4/h3-4H,1-2H2,(H,8,9)(H,10,11)
InChI Key
GNWMHLBUCXEXPE-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/SS-4027
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/SS-4027
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)