Merck
KEY267019881
Key Organics / BIONET
methyl 2-(chloromethyl)-5-methoxy-1,3-benzoxazole-7-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 MG
¥88,900
1 G
¥137,700
2 G
¥267,500
ベンダーカタログ番号: BE-0048-500MG
¥88,900
26日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
500 MG
¥88,900
1 G
¥137,700
2 G
¥267,500
About This Item
CAS番号:
分子量:
255.66
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: BE-0048-500MG
¥88,900
26日以内に発送 - Aldrich提携会社より
mp
128 - 130
Iupac Name
methyl 2-(chloromethyl)-5-methoxy-1,3-benzoxazole-7-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H10ClNO4/c1-15-6-3-7(11(14)16-2)10-8(4-6)13-9(5-12)17-10/h3-4H,5H2,1-2H3
InChI Key
BGOWQQSPNNKIAM-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/BE-0048
Melting Point
128 - 130
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/BE-0048
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)