Merck
KEY267019760
Key Organics / BIONET
N-ethyl-2-(hydroxymethyl)piperidine-1-carboxamide
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 MG
¥71,200
1 G
¥105,200
ベンダーカタログ番号: SS-3999-500MG
¥71,200
26日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
500 MG
¥71,200
1 G
¥105,200
About This Item
CAS番号:
分子量:
186.25
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: SS-3999-500MG
¥71,200
26日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
N-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1-piperidinecarboxamide
Inchi Code
1S/C9H18N2O2/c1-2-10-9(13)11-6-4-3-5-8(11)7-12/h8,12H,2-7H2,1H3,(H,10,13)
InChI Key
IIKRAQURLLQFKE-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/SS-3999
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/SS-3999
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)