Merck
KEY267019588
Key Organics / BIONET
(3R,4R)-1-benzyl-4-(pyridin-2-yl)pyrrolidine-3-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 MG
¥103,800
1 G
¥162,100
ベンダーカタログ番号: CE-0208-500MG
¥103,800
26日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
500 MG
¥103,800
1 G
¥162,100
About This Item
CAS番号:
分子量:
282.34
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: CE-0208-500MG
¥103,800
26日以内に発送 - Aldrich提携会社より
mp
85 - 88
Iupac Name
(3R,4R)-1-benzyl-4-(2-pyridinyl)-3-pyrrolidinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C17H18N2O2/c20-17(21)15-12-19(10-13-6-2-1-3-7-13)11-14(15)16-8-4-5-9-18-16/h1-9,14-15H,10-12H2,(H,20,21)/t14-,15-/m0/s1
InChI Key
ROBXPKYRUKXCDH-GJZGRUSLSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/CE-0208
Melting Point
85 - 88
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/CE-0208
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)