Merck
KEY241404975
Key Organics / BIONET
(4-methyl-1,3-thiazol-5-yl)methanol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
129.18
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
mp
64 - 66
Iupac Name
(4-methyl-1,3-thiazol-5-yl)methanol
Inchi Code
1S/C5H7NOS/c1-4-5(2-7)8-3-6-4/h3,7H,2H2,1H3
InChI Key
ZSPCITYHOYJDBW-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/MD-0707
Melting Point
64 - 66
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/MD-0707
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)