Merck
KEY235883560
Key Organics / BIONET
8-benzyl-2,8-diazaspiro[4.5]decane-1,3-dione
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 MG
¥71,200
1 G
¥105,200
2 G
¥202,600
5 G
¥446,000
10 G
¥786,900
20 G
¥1,468,300
25 G
¥1,760,300
ベンダーカタログ番号: 1R-1514-500MG
¥71,200
26日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
500 MG
¥71,200
1 G
¥105,200
2 G
¥202,600
5 G
¥446,000
10 G
¥786,900
20 G
¥1,468,300
25 G
¥1,760,300
About This Item
CAS番号:
分子量:
258.32
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: 1R-1514-500MG
¥71,200
26日以内に発送 - Aldrich提携会社より
mp
189
Iupac Name
8-benzyl-2,8-diazaspiro[4.5]decane-1,3-dione
Inchi Code
1S/C15H18N2O2/c18-13-10-15(14(19)16-13)6-8-17(9-7-15)11-12-4-2-1-3-5-12/h1-5H,6-11H2,(H,16,18,19)
InChI Key
ZGADWVQZLQNWHP-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/1R-1514
Melting Point
189
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/1R-1514
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)