Merck
KEY184991985
Key Organics / BIONET
6-cyclopropyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 MG
¥56,600
1 G
¥85,900
ベンダーカタログ番号: NC-0719-500MG
¥56,600
26日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
500 MG
¥56,600
1 G
¥85,900
About This Item
CAS番号:
分子量:
174.21
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: NC-0719-500MG
¥56,600
26日以内に発送 - Aldrich提携会社より
mp
195 - 197
Iupac Name
6-cyclopropyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-amine
Inchi Code
1S/C9H10N4/c10-8-6-3-4-7(5-1-2-5)11-9(6)13-12-8/h3-5H,1-2H2,(H3,10,11,12,13)
InChI Key
NIOTVPSZSYPPQN-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/NC-0719
Melting Point
195 - 197
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
Precautionary statements
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/NC-0719
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)