Merck
KEY128004586
Key Organics / BIONET
2,3-dihydro-1-benzofuran-5-sulfonamide
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥21,200
ベンダーカタログ番号: DA-0862-1G
¥21,200
26日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥21,200
About This Item
CAS番号:
分子量:
199.23
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: DA-0862-1G
¥21,200
26日以内に発送 - Aldrich提携会社より
mp
164 - 166
Iupac Name
2,3-dihydro-1-benzofuran-5-sulfonamide
Inchi Code
1S/C8H9NO3S/c9-13(10,11)7-1-2-8-6(5-7)3-4-12-8/h1-2,5H,3-4H2,(H2,9,10,11)
InChI Key
YSWWLKULIVOPEP-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/DA-0862
Melting Point
164 - 166
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/DA-0862
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)